Learn More
IFN-gamma Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072350 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18607117 0.025 mg 25 microgramos
18610199 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18607117
Marca: Novus Biologicals NBP3113620.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant feline IFN Gamma
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG