missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200072348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18631717 0.1 mg 0.10 miligramo
18650109 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18631717

Marca: Novus Biologicals NBP3113610.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IFN-gamma Polyclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Ferret samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant ferret IFN Gamma
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Ferret
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.