missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma Antibody (IFNG/466), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Biotin
Código de producto.
18680719 100 μg, Biotin
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18680719

Marca: Novus Biologicals NBP254394B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon IFNG/466
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant human full-length IFN-gamma protein (Uniprot: P01579)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación BiologicAll speciesy Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.