Learn More
IFN-gamma Antibody (D9D10), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18321820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18321820 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18321820
Marca: Novus Biologicals NBP281044H
Rabbit Monoclonal Antibody
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon D9D10
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Símbolos de los genes IFNG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FPLC-purified natural human IFN-gamma. Refer to the original article [PMID: 3114127]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especificidad de la prueba Binds human IFN-gamma, a dimerized soluble cytokine that is the only member of the type II class of interferons.
Especies diana Human, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ