missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma Antibody (B-B1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540206 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18540206 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18540206 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314570C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B-B1
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IFN-gamma
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.