missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma Antibody (45-15) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18639330 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639330

Marca: Novus Biologicals NBP2781340.05mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Cytokine immunotrapping Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Cytokine Immunotrapping Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 45-15
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Cytokine immunotrapping Assay
Formulación PBS (pH 8.0)
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IFN gamma Receptor beta
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.