missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha G/IFNA5 Antibody (003), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590620 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590620

Marca: Novus Biologicals NBP290891JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IFN-alpha G/IFNA5 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha G/IFNA5 in Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-alpha G/IFNA5
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 003
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IFN-alpha-5, IFN-alphaG, INFA5, interferon alpha-5, Interferon alpha-61, Interferon alpha-G, interferon, alpha 5, LeIF G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rat IFN-alpha G/IFNA5 (Accession#: XP_001076062.1; Met1-Glu189).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3442
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.