Learn More
IFN-alpha 2 Antibody (N39), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18649888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18649888 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18649888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254398PE
Mouse Monoclonal Antibody
IFN-alpha 2 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-alpha 2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon N39
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen alpha-2a interferon, IFNA, IFN-alpha-2, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2b, interferon alpha A, interferon alpha-2, Interferon alpha-A, interferon, alpha 2, LeIF A, MGC125764, MGC125765
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant human IFN-alpha 2 (Uniprot: P01563)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación BiologicAll speciesy Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ