missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha 2 Antibody (N39), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18687516 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18687516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254398F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-alpha 2 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-alpha 2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon N39
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen alpha-2a interferon, IFNA, IFN-alpha-2, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2b, interferon alpha A, interferon alpha-2, Interferon alpha-A, interferon, alpha 2, LeIF A, MGC125764, MGC125765
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant human IFN-alpha 2 (Uniprot: P01563)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación BiologicAll speciesy Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.