missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFIT2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582671 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Janelia Fluor 646
Código de producto.
18582671 0.1 mL, Janelia Fluor 646
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582671

Marca: Novus Biologicals NBP298193JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IFIT2 Polyclonal antibody specifically detects IFIT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFIT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cig42, G10P2IFI-54K, GARG-39, IFI-54, IFI54IFIT-2, IFI-54K, Interferon, alpha-inducible protein (MW 54kD), Interferon-induced 54 kDa protein, interferon-induced protein 54, interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2, ISG54, ISG-54 K, ISG-54K, P54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IFIT2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.