Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human IFI44L. Source: E.coli Amino Acid Sequence: SSVHGGSIEDMVERCSRQGCTITMAYIDYNMIVAFMLGNYINLHESSTEPNDSLWFSLQKKNDTTEIETLLLNTAP The IFI44L Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The IFI44L Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 10964 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | IFI44L Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | C1orf29, chromosome 1 open reading frame 29, GS3686, interferon-induced protein 44-like |
| Símbolo de gen | IFI44L |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación