Learn More
Abnova™ IFI44 Recombinant Protein
Código de producto. 16135332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16135332 10 μg 10 microgramos
16145332 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16135332
Marca: Abnova™ H00010561P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Número de acceso AAH22870
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10561
Peso molecular 74.9
Nombre IFI44 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAVTTRLTRLHEKILQNHFGGKRLSLLYKGSVHGFRNGVLLDRCCNQGPTLTVIYSEDHIIGAYAEESYQEGKYASIILFALQDTKISEWKLGLCTPETLFCCDVTKYNSPTNFQIDGRNRKVIMDLKTMENLGLAQNCTISIQDYEVFRCEDSLDERKIKGVIELRKSLLSALRTYEPYGSLVQQIRILLLGPIGAGKSSFFNSVRSVFQGHVTHQALVGTNTTGISEKYRTYSIRDGKDGKYLPFILCDSLGLSEKEGGLCRDDIFYILNGNIRDRYQFNPMESIKLNHHDYIDSPSLKDRIHCVAFVFDASSIQYFSSQMIVKIKRIRRELVNAGVVHVALLTHVDSMDLITKGDLIEIERCEPVRSKLEEVQRKLGFALSDISVVSNYSSEWELDPVKDVLILSALRRMLWAADDFLEDLPFEQIGNLREEIINCAQGKK
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MTAP44/p44
Nombre común IFI44
Símbolo de gen IFI44
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution