Learn More
IFI44 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230885 20 μL 20 microlitros
30232692 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230885
Marca: Novus Biologicals NBP33851620ul
Rabbit Polyclonal Antibody
IFI44 Polyclonal antibody specifically detects IFI44 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFI44
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen interferon-induced protein 44, interferon-induced, hepatitis C-associated microtubular aggregate protein(44kD), MTAP44p44Microtubule-associated protein 44, P44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of mouse IFI44 (NP_598632.2).,, Sequence:, FHKRKTNDFSILLDEKAVIVSSAICKMLQLTARNNVIPIQECEAFRCEELLDERKTRGIAVLHSNLLQALRDYKPYGDLVQQTRVLLLGPIGAGKSSFVNS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10561
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG