missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IER3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594273 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594273 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176802H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IER3 Polyclonal antibody specifically detects IER3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IER3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen DIF-2, DIF2GLY96, Differentiation-dependent gene 2 protein, expressed in pancreatic carcinoma, gly96, mouse, homolog of, IEX-1, IEX1death protein, IEX-1L, Immediate early protein GLY96, immediate early response 3, Immediate early response 3 protein, immediately early gene X-1, PRG1PACAP-responsive gene 1 protein, Protein DIF-2, Protein PRG1, radiation-inducible immediate-early gene IEX-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 24 amino acid synthetic peptide near the center of human IEX1. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of IEX-1. Amino Acid Squence: APAGRPSASRGHRKRSRRVLYPR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8870
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.