missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18618837 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18618837

Marca: Novus Biologicals NBP300158100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IDO2 Polyclonal antibody specifically detects IDO2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IDO2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen EC 1.13.11.-, IDO-2, INDOL1indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase-like 1, indoleamine 2,3-dioxygenase 2, indoleamine 2,3-dioxygenase-like 1 protein, Indoleamine 2,3-dioxygenase-like protein 1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IDO2 (Uniprot#: Q6ZQW0-1; Met 14-Gly 420)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.