missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO2 Antibody (1HC), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127451 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127451 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221641AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IDO2 Monoclonal specifically detects IDO2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IDO2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1HC
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gen EC 1.13.11.-, IDO-2, INDOL1indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase-like 1, indoleamine 2,3-dioxygenase 2, indoleamine 2,3-dioxygenase-like 1 protein, Indoleamine 2,3-dioxygenase-like protein 1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase-like protein 1
Símbolos de los genes IDO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IDO2 Antibody (1HC) was produced in mouse by repeated immunizations with complete mouse IDO2 protein followed by hybridoma development. (Uniprot: Q8R0V5)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169355
Especificidad de la prueba This antibody is specific for mouse IDO2 protein.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.