Learn More
Abnova™ IDH3G (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MALKVATVAGSAAKAVLGPALLCRPWEVLGAHEVPSRNIFSEQTIPPSAKYGGRHTVTMIPGDGIGPELMLHVKSVFRHACVPVDFEEVHVSSNADEEDIRNAIMAIRRNRVALKGNIETNHNLPPSHKSRNNILRTSLDLYANVIHCKSLPGVVTRHKDIDILIVRENTEGEYSSLEHESVAGVVESLKIITKAKSLRIAEYAFKLAQESGRKKVTAVHKANIMKLGDGLFLQCCREVAARYPQITFENMIVDNTTMQLVSRPQQFDVMVMPNLYGNIVNNVCAGLVGGPGLVAGANYGHVYAVFETATRNTGKSIANKNIANPTATLLASCMMLDHLKLHSYAASIRKAVLASMDNENMHTPDIGGQGTTSEAIQDVIRHIRVINGRAVEA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH00933 |
| ID de gen (Entrez) | 3421 |
| Nombre | isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) gamma |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | H-IDHG |
| Símbolo de gen | IDH3G |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |