Learn More
Abnova™ IDH3G (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16106571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16106571 10 μg 10 microgramos
16116571 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16106571
Marca: Abnova™ H00003421P01.10ug
Human IDH3G full-length ORF ( AAH00933, 1 a.a. - 393 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MALKVATVAGSAAKAVLGPALLCRPWEVLGAHEVPSRNIFSEQTIPPSAKYGGRHTVTMIPGDGIGPELMLHVKSVFRHACVPVDFEEVHVSSNADEEDIRNAIMAIRRNRVALKGNIETNHNLPPSHKSRNNILRTSLDLYANVIHCKSLPGVVTRHKDIDILIVRENTEGEYSSLEHESVAGVVESLKIITKAKSLRIAEYAFKLAQESGRKKVTAVHKANIMKLGDGLFLQCCREVAARYPQITFENMIVDNTTMQLVSRPQQFDVMVMPNLYGNIVNNVCAGLVGGPGLVAGANYGHVYAVFETATRNTGKSIANKNIANPTATLLASCMMLDHLKLHSYAASIRKAVLASMDNENMHTPDIGGQGTTSEAIQDVIRHIRVINGRAVEA
Especificaciones
Número de acceso AAH00933
ID de gen (Entrez) 3421
Nombre isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) gamma
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen H-IDHG
Símbolo de gen IDH3G
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer