missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ IDH3A (Human) Recombinant Protein

Human IDH3A full-length ORF ( AAH21967, 1 a.a. - 366 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00003419-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16116561

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MAGPAWISKVSRLLGAFHNPKQVTRGFTGGVQTVTLIPGDGIGPEISAAVMKIFDAAKAPIQWEERNVTAIQGPGGKWMIPSEAKESMDKNKMGLKGPLKTPIAAGHPSMNLLLRKTFDLYANVRPCVSIEGYKTPYTDVNIVTIRENTEGEYSGIEHVIVDGVVQSIKLITEGASKRIAEFAFEYARNNHRSNVTAVHKANIMRMSDGLFLQKCREVAESCKDIKFNEMYLDTVCLNMVQDPSQFDVLVMPNLYGDILSDLCAGLIGGLGVTPSGNIGANGVAIFESVHGTAPDIAGKDMANPTALLLSAVMMLRHMGLFDHAARIEAACFATIKDGKSLTKDLGGNAKCSDFTEEICRRVKDLD
Especificaciones

Especificaciones

AAH21967
isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) alpha
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3419
Wheat germ expression system
10 μg
IDH3A
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales