Learn More
ID4 Antibody (PCRP-ID4-1A10), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18646954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18646954 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18646954 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320701F
Mouse Monoclonal Antibody
ID4 Monoclonal antibody specifically detects ID4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ID4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ID4-1A10
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen bHLHb27BHLHB27, Class B basic helix-loop-helix protein 27, DNA-binding protein inhibitor ID-4, IDB4, Inhibitor of DNA binding 4, inhibitor of DNA binding 4, dominant negative helix-loop-helix protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 62-112) of human ID4 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3400
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1