missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ID4 Antibody (PCRP-ID4-1A1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584748 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584748

Marca: Novus Biologicals NBP320700AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ID4 Monoclonal antibody specifically detects ID4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ID4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ID4-1A1
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen bHLHb27BHLHB27, Class B basic helix-loop-helix protein 27, DNA-binding protein inhibitor ID-4, IDB4, Inhibitor of DNA binding 4, inhibitor of DNA binding 4, dominant negative helix-loop-helix protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 62-112) of human ID4 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3400
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.