Learn More
ICT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ICT1 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16806773
|
Proteintech
10403-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16896763
|
Proteintech
10403-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human ICT1 protein.
Essential peptidyl-tRNA hydrolase component of the mitochondrial large ribosomal subunit. Acts as a codon-independent translation release factor that has lost all stop codon specificity and directs the termination of translation in mitochondrion, possibly in case of abortive elongation. May be involved in the hydrolysis of peptidyl-tRNAs that have been prematurely terminated and thus in the recycling of stalled mitochondrial ribosomes.Especificaciones
| ICT1 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q14197, Q8R035 | |
| 303673, 3396, 68572 | |
| ICT1 Fusion Protein Ag0647 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MRPL58 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Digestion substraction 1, DS 1, DS1, ICT1 | |
| MRPL58 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |