missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICOS Antibody (CL14825) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30305794 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30305794 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30305794 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326840MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICOS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL14825
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y6W8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29851
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.