Descripción
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICOS |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL14825 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Alias de gen | Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |