Descripción
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICOS |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 669238 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8] |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |