Learn More
ICOS Antibody (1001423) [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 18645413 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18645413 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18645413 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1681B
Rat Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ICOS
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1001423
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # Q9WVS0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29851
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1