Learn More
ICAP-1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059403 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18644387 25 μL 25 microlitros
18675737 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18644387
Marca: Novus Biologicals NBP26885625ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ICAP-1 Polyclonal antibody specifically detects ICAP-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ICAP-1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen bodenin, DKFZp686K08158, ICAP-1, ICAP-1alpha, ICAP-1B, ICAP1ICAP1AICAP1BICAP-1A, integrin beta 1 binding protein 1, integrin beta-1-binding protein 1, Integrin cytoplasmic domain-associated protein 1, integrin cytoplasmic domain-associated protein 1-alpha, integrin cytoplasmic domain-associated protein 1-beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VSKYGIKVSTSDQYDVLHRHALYLIIRMVCYDDGLGAGKSLLALKTTDASNEEYSLWVYQCNSLEQAQAICKVLSTAFDSVLT
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.