missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAM-4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18144535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18144535 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18144535

Marca: Novus Biologicals NBP226177

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

ICAM-4 Polyclonal specifically detects ICAM-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:64000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD242, CD242 antigen, ICAM-4, intercellular adhesion molecule 4, intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group), intercellular adhesion molecule 4 (LW blood group), intercellular adhesion molecule 4, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group antigen a, Landsteiner-Wiener blood group glycoprotein, LWLW blood group protein
Símbolos de los genes ICAM4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-RHGSRVIYSESLER corresponding to internal region according to NP_001535.1, NP_071772.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3386
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize isoform 1 (NP_001535.1) and isoform 2 (NP_071772.1) only.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.