Learn More
Novus Biologicals™ ICAM-3/CD50 Antibody (Forerunner patent anti-ICAM-3) - Chimeric, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
ICAM-3/CD50 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-3/CD50 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICAM-3/CD50 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Forerunner patent anti-ICAM-3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P32942 |
| Alias de gen | CD50, CD50 antigen, CDW50CDw50, ICAM-3, ICAM-Rintercellular adhesion molecule-3, intercellular adhesion molecule 3 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | ICAM3/ CD50 |
| Mostrar más |