missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAM-2/CD102 Antibody (B-T1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18670218 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670218

Marca: Novus Biologicals NBP314603PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICAM-2/CD102 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-2/CD102 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-2/CD102
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon B-T1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD102, CD102 antigen, ICAM-2, intercellular adhesion molecule 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ICAM-2 transfected CHO cell line
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3384
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.