missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAM-1/CD54 Antibody (ICAM1/8247R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18575917 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18575917 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18575917

Marca: Novus Biologicals NBP324249UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-1/CD54
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ICAM1/8247R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment raised against intracellular epitope of humanICAM-1/CD54 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.