missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAM-1/CD54 Antibody (1H4), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18219960 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18219960 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500584

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICAM-1/CD54 Monoclonal specifically detects ICAM-1/CD54 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-1/CD54
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 2 to 5 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Alias de gen BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58
Símbolos de los genes ICAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Raji cells and spleen cells fused with NS1 cells.
Peso molecular del antígeno 110 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Especificidad de la prueba This antibody (clone 1H4) reacts with CD54 (ICAM-1), a 85-110 kDa type I transmembrane glycoprotein (receptor for rhinovirus) expressed on activated endothelial cells, T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells; the expression of CD54 is upregulated by activation.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.