missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAM-1/CD54 Antibody (141032) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30175684 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30175684

Marca: Novus Biologicals FAB5831JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-1/CD54
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 141032
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat ICAM-1/CD54, Gln28-Thr493 (predicted), Accession # Q00238
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.