Learn More
Invitrogen™ Tampón de fijación de IC
Tampón de fijación de IC
Marca: Invitrogen™ FB001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tampón de fijación intracelular para uso en citometría de flujo, especialmente para fijación en procedimientos de tinción intracelular. La composición es paraformaldehído en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,3. Estos elementos de catálogo de fabricación bajo pedido tienen un plazo de entrega de 2 semanas.Especificaciones
Tampón de fijación de IC | |
IC Fixation Buffer, 100mL, Colorless/Clear, Liquid, 7.3 pH, 2 to 8°C Storage, For Use with Cellular Imaging, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation | |
7.3 | |
100 mL | |
1 unidad |
Incolora | |
Citometría de flujo | |
Liquid | |