missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBTK Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035833 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30035833 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30035833

Marca: Novus Biologicals NBP150033PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IBTK Polyclonal antibody specifically detects IBTK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IBTK
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase inhibitor, BTK-binding protein, BTKI, DKFZP564B116, IBtk, inhibitor of Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, inhibitor of Bruton tyrosine kinase, inhibitor of Bruton's tyrosine kinase, inhibitor of Bruton's tyrosine kinase-alpha, inhibitor of Bruton's tyrosine kinase-beta, inhibitor of Bruton's tyrosine kinase-gamma, KIAA1417, MGC142256, MGC142258, RP1-93K22.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 1050 and 1100 of human Inhibitor of Bruton Agammaglobulinemia Tyrosine Kinase, using the numbering given in entry NP_056340.2 (GeneID 25998).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.