missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA57 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18062808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18062808 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18062808

Marca: Novus Biologicals NBP298047DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IBA57 Polyclonal specifically detects IBA57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IBA57
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1orf69, FLJ12734, FLJ13849, IBA57, iron-sulfur cluster assembly homolog (S. cerevisiae), iron-sulfur cluster assembly factor for biotin synthase- and aconitase-like mitochondrial proteins, with a mass of 57kDa, mitochondrial, putative transferase C1orf69, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IBA57 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200205
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.