missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IARS2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157626 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157626 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157626

Marca: Novus Biologicals NBP318443CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IARS2 Polyclonal antibody specifically detects IARS2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IARS2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.1.1, EC 6.1.1.5, FLJ10326, ILERS, isoleucine tRNA ligase 2, mitochondrial, Isoleucine--tRNA ligase, isoleucine-tRNA synthetase 2, mitochondrial, isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, isoleucyl-tRNA synthetase, mitochondrial, mitochondrial isoleucine tRNA synthetase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 962 and 1012..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.