Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 Fenilo
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 Fenilo ofrecen una selectividad alternativa para la retención de compuestos básicos.
436.84€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción de compuestos aromáticos y analitos básicos |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HyperSep Phenyl |
Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10600436
|
Thermo Scientific™
60300-688 |
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 100 mg |
436.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 Fenilo ofrecen una selectividad alternativa para la retención de compuestos básicos.
- De uso frecuente en interacciones no polares
- La densidad electrónica del anillo aromático proporciona una selectividad distinta a la de otros sorbentes no polares
Puede elegir entre una selección de placas de 96 pocillos preensamblados o un paquete de 100 pocillos individuales, conforme al desarrollo de método que prefiera.
- Extracción de compuestos aromáticos
- Extracción de analitos básicos
Especificaciones
Extracción de compuestos aromáticos y analitos básicos | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Phenyl | |
1 mL |