missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYPB Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298651FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HYPB Polyclonal antibody specifically detects HYPB in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HYPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ22472, FLJ23184, FLJ45883, FLJ46217, HIF1, HIF-1EC 2.1.1.43, HIP-1, histone-lysine N-methyltransferase SETD2, hSET2, huntingtin interacting protein 1, Huntingtin yeast partner B, Huntingtin-interacting protein 1, Huntingtin-interacting protein B, HYPBp231HBP, KIAA1732SET domain-containing protein 2, KMT3AHBP231, Lysine N-methyltransferase 3A, SET domain containing 2, SET2FLJ16420
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HYPB fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.