Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 4342B |
Para utilizar con (aplicación) | Reparación de vidrio, manipulación de metales y moldeo por inyección a presión |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | HPPE |