Learn More
Ansell™ Guantes industriales especiales HyFlex™
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Para el montaje de piezas pequeñas, como rodamientos, juntas y resortes pequeños
- Revestimiento de nailon
- Construcción elástica
- Revestimiento de poliuretano
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III, EN 388: 3121, ANSI, con marcado CE |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 10 |
Modelo | 11-601 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Nailon |
Tipo de Palm | Palma recubierta |