Learn More
Sulfato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389349 2 kg 2 Kg
11309359 25 g 25 g
11379349 100 g 100 g
11399349 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11389349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088944.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10039-54-0 | H3NO·0.5H2SO4
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-54-0
Fórmula molecular H3NO·0.5H2SO4
Número MDL MFCD00044869
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine sulfate
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Color Blanco
pH 3.6
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 kg
Fórmula lineal (NH2OH)2·H2SO4
Número UN UN2865
Índice Merck 14,4828
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 1.88