Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
Código de producto. p-7250826
Click to view available options
Capacidad (imperial):
17 fl oz
20,3 fl oz
3,4 fl oz
34 fl oz
8,5 fl oz
Altura (imperial):
7,3 in
11 in
14 in
15,4 in
16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17806523
Marca: VEE GEE 21050100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
  • The capacity varies depending on the model.
Especificaciones
Base Type Flat Circular
Capacidad (imperial) 3,4 fl oz
Altura (imperial) 7,3 in
Altura (métrico) 18.5 cm
Tipo Hydrometer Jar
Diámetro (métrico) 6.35 cm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Borosilicate glass
Desechables Reusable