Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
5L.
6 x 1 l
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrofluoric Acid |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Concentración | ≥ 48% |
Densidad | 1,15 g/ml a 25 °C |
Residuo después del encendido | ≤0,0005% (como SO4) |
Presión de vapor | 25 mmHg (20 °C) |
Cantidad | 1 l |
Número UN | 1790 |
Nombre IUPAC | hydrogen fluoride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 20.01g/mol |