Learn More
Hydrochloric Acid NF/FCC/ACS, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500mL.
2,5 l
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass
SAFEMOR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
Nombre de nota | (HCl 36.5%-38.0%) |
Envase | Glass |
Cantidad | 4 x 2.5 L |
Nombre IUPAC | hydrogen chloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
Grado | ACS/FCC/NF |