Learn More
Cytiva Medio en polvo SFM4CHO-Utility HyClone™
Código de producto. 10123062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
10123062 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 10123062 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30517.01
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios en polvo SFM4CHO
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad 5 L
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad