Learn More
Cytiva Medio SFM4CHO™ HyClone™
Descripción
- Formulado utilizando un proceso patentado de complejación de lípidos para mejorar la estabilidad y la promoción del crecimiento de varias líneas de células CHO
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
| Descripción | Medio SFM4CHO |