Learn More
Cytiva Medio LS y PF CHO MPS PF CHO™
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Glutamina, Poloxámero 188, Bicarbonato sódico
Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
None
Sin aditivos:
No Phenol Red, No HEPES
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Sin rojo fenol, Sin HEPES
Tipo de producto:
Medio líquido PF-CHO LS
PF CHO LS
PF-CHO MPS
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
5 litros
paquete de 6
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | PF-CHO MPS |
Esterilidad | No estéril |
Con aditivos | None |
Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
Cantidad | 10 L |
Certificaciones/conformidad | cGMP |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Título del producto
Cytiva Medio LS y PF CHO MPS PF CHO™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido