Learn More
Cytiva Medio LS y PF CHO MPS PF CHO™
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Glutamina, Poloxámero 188, Bicarbonato sódico
Glutamina, poloxámero 188, bicarbonato sódico, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Ninguno
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Sin rojo de fenol, ni HEPES, No HEPES
Sin rojo fenol, Sin HEPES
Tipo de producto:
Medio líquido PF-CHO LS
PF CHO LS
PF CHO MPS
missing translation for 'unitSize'
10 litros
1000 ml
5 litros
paquete de 6
Description
Spécification
Spécification
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | PF CHO MPS |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Ninguno |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu