Learn More
Cytiva Medio de cultivo celular en polvo HyCell CHO HyClone™ sin L-glutamina y con HT
Descripción
- Fórmulas definidas químicamente sin componentes de origen animal
- Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
- Permiten la adaptación directa o secuencial
- Diseñadas para aplicaciones de cultivo a gran escala, incluidas las estrategias de perfusión y fed-batch
- Desarrolladas para cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO) en aplicaciones de bioprocesamiento
- Formuladas específicamente para proporcionar un desempeño excelente, admitir una alta densidad de células pico y mejorar el rendimiento y la calidad del producto
- Se pueden utilizar para aplicaciones de lotes, fed-batch o perfusión en múltiples plataformas de cultivo celular, desde matraces de agitación hasta biorreactores a gran escala
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico, Poloxámero 188, Hipoxantina, Timidina |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina |
| Cantidad | 5 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |